Merck
AABH99A43918
AA BLOCKS, INC.
MONO-6-O-(P-TOLUENESULFONYL)-ALPHA-CYCLODEXTRIN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
1127.04
MDL番号:
Inchi Code
1S/C43H66O32S/c1-12-2-4-13(5-3-12)76(61,62)63-11-19-37-25(54)31(60)43(69-19)74-36-18(10-48)67-41(29(58)23(36)52)72-34-16(8-46)65-39(27(56)21(34)50)70-32-14(6-44)64-38(26(55)20(32)49)71-33-15(7-45)66-40(28(57)22(33)51)73-35-17(9-47)68-42(75-37)30(59)24(35)53/h2-5,14-60H,6-11H2,1H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19?,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m1/s1
InChI Key
ARQITQMHQNGIEE-MGUDWFHGSA-N
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/32860-56-3
Synonym
Mono-6-O-(p-toluenesulfonyl)-α-cyclodextrin
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=32860-56-3