Merck
AABH97D3BB21
AA BLOCKS, INC.
3-Amino-6-chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.72
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-6-chloro-4-phenyl-3,4-dihydro-4-quinazolinol
Inchi Code
1S/C14H12ClN3O/c15-11-6-7-13-12(8-11)14(19,18(16)9-17-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,19H,16H2
InChI Key
ZAXFFQSOWYVGER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/27610-14-6
Synonym
3-amino-6-chloro-3,4-dihydro-4-phenylquinazolin-4-ol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=27610-14-6