Merck
AABH97D39C13
AA BLOCKS, INC.
3-(Pentafluorosulfanyl)phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.2
MDL番号:
Iupac Name
[3-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F5NS/c9-15(10,11,12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-14/h1-3,6H,4H2
InChI Key
ZIDPXGBFGPZURT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1240257-91-3
Synonym
2-[3-(Pentafluorosulfanyl)phenyl]acetonitrile
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1240257-91-3