Merck
AABH97D2C500
AA BLOCKS, INC.
Docosanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
359.04
MDL番号:
Iupac Name
docosanoyl chloride
Inchi Code
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
InChI Key
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/21132-76-3
Synonym
Behenoyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=21132-76-3