Merck
AABH97D2BE93
AA BLOCKS, INC.
3-isocyanato-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL番号:
Iupac Name
3-isocyanato-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c1-4-2-5(11-3-12)6(13-4)7(8,9)10/h2H,1H3
InChI Key
WTKWFNIIIXNTDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/306935-03-5
Synonym
5-METHYL-2-(TRIFLUOROMETHYL)-3-FURYL ISOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=306935-03-5