Merck
AABH97D29C8F
AA BLOCKS, INC.
4-((N-methylcyclobutanecarboxamido)methyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.29
MDL番号:
Iupac Name
4-((N-methylcyclobutanecarboxamido)methyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-15(13(16)11-3-2-4-11)9-10-5-7-12(8-6-10)14(17)18/h5-8,11H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
PNTABEVYZYTPBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1183649-61-7
Synonym
4-((N-methylcyclobutanecarboxamido)methyl)benzoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1183649-61-7