Merck
AABH97D29BD7
AA BLOCKS, INC.
3-(3-Methylphenoxy)propanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-methylphenoxy)propanal
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-9-4-2-5-10(8-9)12-7-3-6-11/h2,4-6,8H,3,7H2,1H3
InChI Key
ZSCPAHALIVRMNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/92016-60-9
Synonym
3-(3-Methylphenoxy)propanal
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=92016-60-9