Merck
AABH97D29B4C
AA BLOCKS, INC.
2-Chloro-4-(2-methoxyethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.65
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-(2-methoxyethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2/c1-12-4-5-13-7-2-3-9(11)8(10)6-7/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
InChI Key
NMKDVXQVMISMKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1251240-99-9
Synonym
2-Chloro-4-(2-methoxyethoxy)aniline
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1251240-99-9