Merck
AABH97D289F7
AA BLOCKS, INC.
3'-Ethylbiphenyl-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
Iupac Name
3'-ethyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O2/c1-2-11-5-3-6-12(9-11)13-7-4-8-14(10-13)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
GPPCSEBXFMEWTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1215206-74-8
Synonym
3-Ethylbiphenyl-3-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1215206-74-8