Merck
AABH97D26633
AA BLOCKS, INC.
5-Chloro-7-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.63
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-7-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-2-8(11)3-9-7(5-13)4-12-10(6)9/h2-5,12H,1H3
InChI Key
UTPKFSUXDCWZKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/15936-83-1
Synonym
5-Chloro-7-Methyl-indole-3-carboxaldehyde
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=15936-83-1