Merck
AABH97D205C3
AA BLOCKS, INC.
1,1',1''-Methylidynetris[4-isocyanato-benzene (25-35% in ethyl acetate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
367.36
MDL番号:
Iupac Name
1-[bis(4-isocyanatophenyl)methyl]-4-isocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C22H13N3O3/c26-13-23-19-7-1-16(2-8-19)22(17-3-9-20(10-4-17)24-14-27)18-5-11-21(12-6-18)25-15-28/h1-12,22H
InChI Key
LTIKIBFTASQKMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2422-91-5
Synonym
METHYLIDYNETRI-P-PHENYLENE TRIISOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2422-91-5