Merck
AABH97CE8C90
AA BLOCKS, INC.
N-(3-Acetylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.35
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-acetylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C18H19NO3/c1-13(20)15-4-3-5-16(12-15)19-18(21)11-8-14-6-9-17(22-2)10-7-14/h3-7,9-10,12H,8,11H2,1-2H3,(H,19,21)
InChI Key
HSQXFRCNBORCBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/543723-31-5
Synonym
N-(3-Acetylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=543723-31-5