Merck
AABH97CE6DDB
AA BLOCKS, INC.
(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.09
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O2/c1-6-3-8(14-5-9(11)13)4-7(2)10(6)12/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI Key
WPIRXCPYYIXJPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/55691-31-1
Synonym
(4-Chloro-3,5-dimethyl-phenoxy)-acetyl chloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=55691-31-1