Merck
AABH97CE4B1E
AA BLOCKS, INC.
3-ethoxy-4-[(2-fluorophenyl)methoxy]benzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.74
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-4-[(2-fluorobenzyl)oxy]benzoyl chloride
Inchi Code
1S/C16H14ClFO3/c1-2-20-15-9-11(16(17)19)7-8-14(15)21-10-12-5-3-4-6-13(12)18/h3-9H,2,10H2,1H3
InChI Key
KHNYUFIGSIKARY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1160260-00-3
Synonym
3-Ethoxy-4-[(2-fluorobenzyl)oxy]benzoylchloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1160260-00-3