Merck
AABH97CDA058
AA BLOCKS, INC.
P-NONYLOXYBENZYLIDENE P-BUTYLANILINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
379.59
MDL番号:
Iupac Name
4-butyl-N-{(E)-[4-(nonyloxy)phenyl]methylidene}aniline
Inchi Code
1S/C26H37NO/c1-3-5-7-8-9-10-11-21-28-26-19-15-24(16-20-26)22-27-25-17-13-23(14-18-25)12-6-4-2/h13-20,22H,3-12,21H2,1-2H3/b27-22+
InChI Key
CJGFFRVFUUEUNN-HPNDGRJYSA-N
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/51749-28-1
Synonym
P-NONYLOXYBENZYLIDENE P-BUTYLANILINE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=51749-28-1