Merck
AABH97CD5C8C
AA BLOCKS, INC.
7-Oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.13
MDL番号:
Iupac Name
7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6-4(7(12)13)3-8-5-1-2-9-10(5)6/h1-3,8H,(H,12,13)
InChI Key
JKTDETWPCYQKLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/197367-75-2
Synonym
7-Oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=197367-75-2