Merck
AABH97CD535A
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2-oxo-2,3-dihydrooxazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.13
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-oxo-2,3-dihydrooxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4/c1-2-10-5(8)4-3-11-6(9)7-4/h3H,2H2,1H3,(H,7,9)
InChI Key
QWJPLUWNLLBZCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/874827-32-4
Synonym
2-Oxo-2,3-dihydrooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=874827-32-4