Merck
AABH93DDD21B
AA BLOCKS, INC.
(2R)-2-amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.1
MDL番号:
Iupac Name
(2R)-2-amino-3-(3-pyridinyl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.2ClH/c9-7(8(11)12)4-6-2-1-3-10-5-6;;/h1-3,5,7H,4,9H2,(H,11,12);2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI Key
XORPRVNSFLBKBG-XCUBXKJBSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/93960-21-5
Synonym
3-(3-Pyridyl)-D-alaninedihydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=93960-21-5