検出・モニタリング製品
ReadyStream®システム
食品の微生物検査に使用する培地を調製し、瞬時に分注できる、業界初のソリューション。ReadyStream®システムは、必要なときに必要な場所で、最大100リットルの事前加熱培地をオンデマンドで調製し、分注できます。
EcoCult® 培地
EcoCult®の粉末培地は、大容量の微生物検査用に設計されており、環境にやさしい新しい包装形態により、コスト削減とサステナビリティという大きな利点があります。
ICRおよびICRplusコンタクトプレート・落下菌測定プレート
ICRおよびICRplus落下菌測定プレートとコンタクトプレートは、クリーンルーム、RABS、アイソレータでの使用に最適化されており、1枚のプレートで好気培養と嫌気培養が可能です。
GranuCult® Low-dust顆粒培地
高い業界性能基準を満たし、利便性と安全性を最大限に高めるとともに、監査と検査をサポートするために品質管理17025認定を含む包括的な規制文書が添付されています。
ReadyPlate™ 55寒天培地プレート・ReadyPlate™ 55キット
すぐに使用できる、スタッキング可能なReadyPlate™ 55培地プレートは、メンブレンの貼付を簡単に行うことができ、寒天と完全に接触できるように設計されており、取扱いミスや偽陽性のリスクが低減されます。
培地充てん
信頼性の高い培地は、正確な無菌操作シミュレーション用に設計されています。粉末/顆粒状またはすぐに使用できる液体培地により、お客様の培地充てん試験がEP/JP/USPに準拠し、安全であることを保証します。
微生物汚染試験用MC Media Pad®
食品や飲料の微生物検査を迅速かつ簡便に行えるように設計されています。プレコーティングされたMC Media Pad®は、より迅速な結果と明確な情報を提供します。
MAS-100 Atmos™ 微生物圧縮ガスサンプラー
簡単で自動化された数ステップで微生物に汚染されたガスを検出することができます。MAS-100 Atmos™ 微生物圧縮ガスサンプラーは、迅速かつ安全に使用することができ、完全に規制に準拠した生物学的製剤の製造工程および医療用ガスにおける微生物モニタリングのためのソリューションです。
無菌試験用Milliflex® Rapidシステム
微生物を迅速かつ正確に検出するための自動化システム代替法で、従来の方法との同等性が実証されています。このシステムは、ATP生物発光技術を使用し、生存している微生物の早期検出と定量を行います。
病原菌検出用ASSURANCE™ GDSシステム
このシステムは、非常に分析が困難なサンプルでも病原体を正確に検出できるよう、革新的な免疫磁気分離ステップなど、さまざまなレベルの特異性を備えています。
MAS-100™ 微生物エアーモニタリングシステム
実績ある技術、検証済みの結果
MAS-100™は、現在市販されている中で極めて正確なエアサンプラーです。マスフローセンサーによるオンデマンドの精度検証とキャリブレーションが可能で、誤った結果や誤操作を防止します。
HACCP管理用MVP ICON™ システム
オンデマンドの機器キャリブレーションとATP、キャリブレーション、濃度、pH、温度などの複数のパラメータの性能検証に基づき一貫した高い性能を実現します。
微生物汚染試験用MC Media Pad®
食品や飲料の微生物検査を迅速かつ簡便に行えるように設計されています。プレコーティングされたMC Media Pad®は、より迅速な結果と明確な情報を提供します。
Steritest® NEO無菌試験デバイス
無菌製品を市場に展開するための極めて安全な方法。Steritest® NEOデバイスは、使いやすさ、信頼性、安全性の向上を実現します。
EZ-Fit™バイオバーデン試験システム
EZ-Fit™ろ過システムは、検査ワークフローを最適化および合理化し、サンプル汚染のリスクを最小限に抑え、正確で再現性のある基準に適合した結果を保証する、すぐに使用できる完全なソリューションです。
Steritest® システム
完全な無菌試験ソリューション
- セットアップしやすく使いやすい
- 偽陽性および偽陰性のリスクが低い
- 実証済みの信頼性の高い画期的な無菌試験
- 国際的な試験基準に準拠
Milliflex OASIS® バイオバーデン試験システム
バイオバーデン試験のワークフローを簡素化し、生産性を業界高水準まで向上させるオールインワン型のろ過システム。
Steritest® NEO無菌試験デバイス
無菌製品を市場に展開するための極めて安全な方法。Steritest® NEOデバイスは、使いやすさ、信頼性、安全性の向上を実現します。
EZ-Fit™バイオバーデン試験システム
EZ-Fit™ろ過システムは、検査ワークフローを最適化および合理化し、サンプル汚染のリスクを最小限に抑え、正確で再現性のある基準に適合した結果を保証する、すぐに使用できる完全なソリューションです。
動画
Millipore® が提供する使いやすさ、性能、リスク軽減のスタンダートを確立した非常に優れた製品と専門サービスをご覧ください。