Atomosを体験してください
新しいMAS-100 Atmos™微生物圧縮ガスサンプラーによる微生物試験は非常にシンプルです
環境モニタリングのための圧縮ガスサンプリング
MAS-100 Atmos™の特徴とそれがお客様のワークフローにどのように役立つかをご紹介します
新しい装置MAS-100 Atmos™を使用すると、圧縮ガスのサンプリングにおいて、今までにないほど非常にシンプルかつ安全で、簡単に規制に準拠した試験をすることができます。
- シンプル 完全自動化ステップ、予め設定された4種類のガス用プログラム、使いやすいタッチスクリーンインターフェイス。また、この装置はコンパクトで持ち運びができ、バッテリーで駆動します。
- 安全 現在の圧力範囲で選択可能なガスタイプの流速および加圧ガスの減圧サイクルを自動制御し、手動操作によるエラーを最小化。
- 規制準拠 21 CFR Part 11に準拠したユーザー管理、安全なユーザーログイン、作業工程を完全追跡可能。
- 有効的急激な減圧によって生じる損傷リスクを避けるために、加圧下で微生物を衝突。衝突スピードは、MAS-100 NT®エアーサンプラーと同一。
メルクのカタログをダウンロードして、MAS-100 Atmos™微生物圧縮ガスサンプラーの詳細をご確認ください。
ワークフローのデジタル化レベルを選択可能
MAS-100 Atmos™圧縮ガスサンプラーにはソフトウェアが内蔵されており、必要なデジタル化レベルを選択することができます。以下の3つのオプションが選択可能です。
- レベル 0:非デジタルでフリーアクセス
- レベル 1:ハードウェアキーによる21 CFR Part 11に準拠したユーザー管理
- レベル 2:環境モニタリングに準拠した、完全にコンピューター制御されたワークフローとソフトウェアプログラム
ウェビナー:MAS-100 Atmos™エアーサンプラーを用いた圧縮ガスの微生物サンプリング
圧縮ガスは、多くの工業的製造工程のさまざまな段階で使用されているため、圧縮ガスの微生物検査は汚染制御プログラムの重要な要素です。一般的なガス試験法の中には、無菌的に実施することが難しいものもあり、作業者の完全な安全性と規制遵守を確保することは困難です。これらはすべて、ガスシステム自体またはサンプリング装置によって異なります。
メルクのオンデマンドウェビナーおよびQ&Aで、最大限の安全性と完全な規制遵守に向けた最新式のMAS-100 Atmos™圧縮ガス微生物モニタリングの特徴をご確認ください。
MAS-100 Atmos™圧縮ガスサンプラーに関するお問い合わせ
新しいMAS-100 Atmos™微生物圧縮ガスサンプラーに関する詳細情報については、お問い合わせください。
関連資料
- Our Environmental Monitoring solutions for cleanrooms and isolators cover microbial air, compressed gas, surface and personnel monitoring solutions that deliver accurate and reliable results every day. Find products that are meticulously designed to meet your high expectations at every measuring point.
- IsoBag®は、無菌製造用アイソレーター内における環境モニタリングのワークフローを容易にします。
- アイソレーター・クリーンルーム用の寒天培地プレート
- Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
- 正確かつ信頼性の高い無菌プロセスシミュレーション用にγ線照射された高品質のすぐに使用できる顆粒状培地。