Merck
Mobius® Essentialアセンブリの価格引き下げ
すぐに出荷可能なシングルユースのバッグ・チューブアセンブリ
標準的なデザインと迅速なお届けでお客様の流体管理をスピードアップ
期間限定で、Mobius® Essentialアセンブリの価格を引き下げました。価格は2024年3月31日に変更される予定です。
特別価格を利用する、またはシングルユースの専門家に問い合わせてお客様の製造ニーズに適したMobius® Essential製品を見つけるには、すぐメルクにご連絡ください。
Mobius® Essentialアセンブリは、既製のバッグとチューブの標準アセンブリです。実績のあるメルクのPureFlex™フィルムで作られているこれらのプラグ・アンド・プレイアセンブリは、お客様の現在のプロセスに簡単に組み込むことができます。2Dバッグ(1 L~50 L)、3Dバッグ(100 L~200 L)、バイオプロセスチューブアセンブリなどのさまざまなタイプをご提供しています。製品は在庫品であり、翌営業日に出荷できます!
主な利点:
PureFlex™フィルムの層
お客様の一連のプロセスのどれにでも適する柔軟で安定した耐薬品性フィルム
PureFlex™フィルムは、ガス透過性が低く、不活性な製品接触層を有するように設計された、高純度医療グレード共押出フィルムです。医薬品製造工程のあらゆるステップに適しているため、バイオ製造業者は、単一の流体接触材料で工程をスケールアップできます。PureFlex™フィルムは、超低密度ポリエチレン(ULDPE)で作られた流体接触層、ポリエチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)で作られたガスバリア層、柔軟性の維持を助けるエチレン酢酸ビニル(EVA)層、およびULDPE樹脂で作られた外層を備えています。
バイオプロセスニーズを満たすスケーラブルなシングルユースアセンブリ
Mobius® Essential 2D/3Dバッグアセンブリ
Mobius® Essentialアセンブリは、1 L~200 L容量の2D/3Dバイオプロセスバッグアセンブリサイズならびに3種類のバイオプロセスチューブデザインで、ワークフローに簡単に統合できます。
1 Lバッグ、PureFlex™フィルム製
1 Lバッグ、PureFlex™フィルム製
5 L~50 Lバッグ、PureFlex™フィルム製
5 L~50 Lバッグ、PureFlex™フィルム製
100 L~200 Lバッグ、PureFlex™フィルム製
100 L~200 Lバッグ、PureFlex™フィルム製
Mobius Essentialチューブアセンブリ
エンドポートコネクタ、マニホールド付きチューブ
エンドポートコネクタ、マニホールド付きチューブ
AseptiQuik<sup>&reg;</sup> Gコネクタ、マニホールド付きチューブ
AseptiQuik® Gコネクタ、マニホールド付きチューブ
MPCコネクタ付きチューブ
MPCコネクタ付きチューブ