Merck
enホームキャンペーン・ニュース自動2次元電気泳動装置 Auto2D®キャンペーン
自動2次元電気泳動装置 Auto2D®キャンペーン
自動2次元電気泳動装置 Auto2D®キャンペーン
誰でも手軽に再現性の高いタンパク質解析を可能にする自動2次元電気泳動装置Auto2D®をキャンペーン希望販売価格でご提供します。
Auto2D®は、1次元目の等電点電気泳動と2次元目のSDS-PAGE をオートメーションで連続実施。安全なクローズドシステムのため、従来法と比べて高い電圧で電気泳動を行うことができ、高い分解能再現性大幅な時間短縮を実現します。
約2日から最短で約1時間
キャンペーン期間:2024年5月20日(月)~12月20日(金)
対象製品
【Auto2D®の特長】
  • 高速分離」 従来法では約2 日かかっていた分離時間が、わずか約1 時間に短縮可能
  • 高い再現性」 手技による差が出ず、安定した結果が得られ、定量分析にも最適
  • 高分解能」 リン酸化シフトなど、タンパク質の分離パターンをクリアに確認可能
  • 簡単操作」 画面を見ながら簡単に操作・設定が可能
【用途例】
  • バイオ医薬品の残存 HCP( 宿主細胞由来タンパク質) 解析
  • タンパク質ディファレンシャル発現解析
  • リン酸化タンパク質解析
  • LC-MS/MS のためのタンパク質スポット分離
  • アレルゲンタンパク質解析
仕様
製品カタログをご覧ください。
> 製品カタログはこちら
注文方法
キャンペーンご登録・お問い合わせフォームにアクセスし、必要事項を記入して送信ください。
後日、担当者よりお申し込み内容確認の連絡をさせていただきます。
> ご登録・お問い合わせはこちら
注意事項
  • 設置に必要なスペース、電源、耐荷重等に関してはお問い合わせください。
  • 据付設置には別途費用がかかります。据付設置費についてはお問い合わせください。
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
>> 製品・技術、注文・在庫に関するお問合せはこちら
>> ご注文方法・納期・掲載価格について