白色フィルムコーティングのための新しい方法
Parteck® TA添加剤
Parteck® TA(炭酸カルシウム):理想的な粒子特性により乳白度を改善
二酸化チタンは、乳白剤および着色剤として、固形製剤に幅広く使用されています。規制当局による規制の作成と制限により、製剤の分野では、栄養補助食品と医薬品に向けた、二酸化チタンを含まない製剤に大きな関心が寄せられています。錠剤に塗布された、色が均一な白いコーティングは、美しく見えるだけでなく、患者の服薬遵守も改善します。
メルクの二酸化チタン代替品であるParteck® TA添加剤は、二酸化チタンを使用しない魅力的な白色仕上げのニーズに対応するために開発されました。独自の構造とデザインされた粒度分布により、着色のある難度の高い錠剤コアであっても、確実に乳白度を向上させます。
この鉱物顔料は、即放錠のためのHPMCおよびPVAベースのフィルムコーティングに使用した場合に優れた性能を発揮し、高い顔料濃度を達成しつつ、高いプロセス効率を維持します。選択すべき理想的なフィルムコーティング剤は、標準的なHPMC含有製剤よりも高い乳白度を達成できるPVAベースの添加剤、Parteck® COAT(商品番号141517)です。
Parteck® TAは、錠剤の性能に影響を与えることなく、TiO2含有フィルムコーティングに匹敵するレベルの被覆性と白色度の達成に役立ち、二酸化チタンの適切な代替品となります。
Parteck® TAの利点:
- 鉱物かつネイチャーアイデンティカルな顔料
- GRASであり、Ph Eur、BP、USPに準拠
- メルクのEmprove®文書群は、クオリフィケーション、リスクアセスメント、プロセス適正化の促進に有用
- HPMCおよびPVAフィルムコーティング(メルクのParteck® COATを含む)との優れた適合性
- 噴霧液の粘度が低いことによる、高い処理効率
- 魅力的で均一な錠剤の外観を実現
- カスタマイズされた粒子サイズ分布と独特の構造により乳白度を改善
資料請求
詳細な情報や弊社担当者からの連絡をご希望のお客様は、以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
「*」は必須項目です。
製品組成の変更のためのサポートをお探しの場合は、
メルクの技術専門家にお問い合わせください。メルクの優れたアプリケーションサービスの詳細をお伝えします:applicationaction-technical@sigmaaldrich.com
関連製品資料
- White paper: Calcium carbonate as a replacement for titanium dioxide in coating: the importance of particle engineering
This white paper highlights how particle engineering supports an optimal performance of calcium carbonate in coating applications, comparing Parteck® TA excipient to the industry benchmark titanium dioxide.