Merck
お客様の研究を支え
る超純水製造装置
Milli-Q® SQ 2シリーズ 超純水・純水製造装置
超純水製造装置の新しいカタチ
どの実験台でも、精製直後の超純水を簡単に採水。水道水から離れた実験台でも使えます。新しいMilli-Q® SQ 2シリーズは、シンプル、安定かつ革新的で、簡単にスケールアップ可能なため、研究に集中することができます。
設置およびデモの動画を視聴またはユーザーマニュアルをダウンロードするには設置および使用方法のページをご覧ください。
Milli-Q® SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置のしくみ
スケールアップを簡単にできる設計のおかげで、コンセントを備えた実験台であれば精製直後の18.2 MΩ∙cmの超純水を簡単に採水できます。
  1. 3.5 Lタンクに逆浸透(RO)水をわずか6分ですばやく補充。
  2. タンクは使用場所まで簡単に持ち運び可能。
  3. 精製直後の18.2 MΩ·cmの超純水をどの実験台でも採水可能。
  4. 必要に応じて繰り返し。
Milli-Q® SQ 2シリーズシステム構成
Milli-Q® SQ 2シリーズは、さまざまな構成を選択可能であり、ほぼどのラボにも適合して簡単にスケールアップできるシステムを提供し、設定を構築できます。スペースとユーザーの要求に最もよく合う設定をお選びください。ラボの要求に合わせ、超純水・純水製造装置を増やすことができます。ほぼすべてのMilli-Q® SQ 2シリーズシステム構成に共通の特長は以下のとおりです。
  • 最大42 L/hでRO水を製造できるため、3.5 Lのタンクをわずか6分で満水に
  • エルゴノミクスに従った超純水の採水。1滴~1.6 L/分まで
  • 超純水モジュール(ZSQ200U0T0)の追加により簡単に増設可能
Milli-Q® SQ 240システム構成
Milli-Q® SQ 240(ZSQ240R0TK
  • 標準タイプ
  • 小規模ラボに最適
  • 水道近くでなくても、超純水の必要な場所に設置可能
2つのタンクを備えるRO水製造ステーションと超純水ユニットからなるMilli-Q® SQ 240Lシステム
Milli-Q® SQ 240L(ZSQ240RLTK
  • タンク2つタイプ
  • 水の使用量が多いラボ向け
  • 水道近くでなくても、超純水の必要な場所に設置可能
RO水製造ステーションと超純水ユニット一体型のMilli-Q® SQ 240C
Milli-Q® SQ 240C(ZSQ240UCTK
  • 一体型タイプ
  • 小規模ラボに最適
  • 水道近くでなくても、超純水の必要な場所に設置可能
Milli-Q® SQ 200Pシステム構成
Milli-Q® SQ 200P(ZSQ200UPT0
  • セントラル純水接続タイプ
  • セントラル純水を備えたラボに最適
  • 超純水製造装置をセントラル純水に接続可能
  • 複数の超純水ユニットを設置可能
特長・利点
お客様の研究においてMilli-Q® SQ 2シリーズにより得られる利点の一部をご紹介します。
親指を使ってレバーを右にスライドすると流量が増加し、左にスライドすると流量が減少する
独自の革新的技術
本装置は、以下のような8つの技術的およびデザインIPに関する特許を申請中です。 
  • 親指で押したり引いたりするだけで直観的に充填できる機械的知能
  • 水を再循環させて超純水の品質を保つ2方向マルチルーメンチューブ 
  • わずか6分でタンクに急速給水できる超高流量のRO膜(最大42 L/h)
    透明な可動式タンクは、RO水製造ステーションと超純水ユニットの間で簡単に持ち運び可能
    あらゆるユーザーが、簡単かつ直観的に設置、操作、メンテナンスできる装置です。
    • 定評ある、自分でできる(DIY)設置(30分以内)
    • ユニバーサルインターフェース
    • 人間工学に基づく採水 
    • 持ち運びできる透明なタンク
    • ツイスト&ロックによるカートリッジ交換
    • UVランプの交換は不要
      Milli-Q® SQ 2シリーズの設置面積は紙1枚分であり、コンセントだけあれば採水できる。
      独自のコンパクト設計で、どの実験台でも設置可能。
      • Milli-Q® SQ 2シリーズの設置面積は紙1枚分(22 × 27 cm/ユニット) 
      • 超純水の採水に必要なのはコンセントだけで、給水は不要
        さまざまな部屋における水道横のRO水製造ステーション1台と超純水・純水製造装置3台によるラボのセットアップ
        スペースとお客様の要求に最もよく合う構成をお選びください。ラボの進化にあわせて、超純水・純水製造装置を際限なく簡単に拡張することができます。
          超純水の採水準備が整うと、Milli-Q® SQ 2シリーズ超純水ユニット・純水製造装置のLEDが緑色に変わる。
          定評あるMilli-Q®水精製技術で、安定した品質の超純水(18.2 MΩ∙cm @ 25℃)をいつでも採水できます。
          • SQPAK™ Quantaカートリッジにより高効率でイオンを微量レベルまで除去
          • 有機物質に感受性の高い用途には活性炭を含むSQPAK™ TOC Quantaカートリッジ
          • RO膜の定期洗浄によるRO水の水質の維持
          • お客様固有のニーズに合わせて利用できる、最終フィルターの幅広い品揃え
            Milli-Q® SQ 2シリーズ-Greener Alternative Products(環境に配慮した製品)
            製品開発におけるデザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)アプローチの一環として、Milli-Q® SQ 2シリーズ は、前世代のDirect-Q®よりも小さな設置面積で、複数の場所で高品質な超純水を届けるために開発されました。
            これらの取り組みの結果、これらの新しいシステムは、Greener Alternative Productsと表示されています。これは、以前のシステムに比べて以下のサステナビリティ特性を改善したためです。
            • シンプルなデザイン、電子部品数の最少化、およびスタンバイモード(ほとんどのエネルギーが消費されるモード)の最適化により消費電力削減
            • 製品ライフサイクルを通じて水の使用量削減 
            • モジュール式の設計により、複数の採水場所があっても資材の必要量を低減
            • 持続可能な森林認証を取得した100%リサイクル可能な段ボールと再生含有物50%のPE製保護インサートを使用した包装
            正確な持続可能性の程度は選択したMilli-Q® SQ 2シリーズのシステム構成に左右されます。環境に配慮した皆様の購入意思決定をサポートするために、以下の3つの構成で、DfSスコアカードをご覧いただくことをお勧めしています。
            詳細については、サービスサポートまでお問い合わせください。 
            関連資料
            • Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水製造装置
              Milli-Q® SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の教育用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。
            • カタログ:Milli-Q® SQ 2Series Systems
            • Lab Water Selection Guide
              お客様に最適な超純水・純水製造装置を確認・構成してください。
            • Milli-Q®超純水製造装置
              Milli-Q®超純水を使って、常に信頼できる科学研究の実現にお役立てください。ラボのニーズと制約を完全に満たすさまざまなラボ用超純水・純水製造装置をご覧ください。
            • Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置
              Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置は、安定した水質の超純水および純水を供給します。この装置は、直感的な操作ができ、お客様のラボのサステナビリティの目標をサポートします。
            • Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置
              ユーザーを念頭に置いて設計された超純水製造装置をご覧ください。インテリジェントな、直感的操作ができるMilli-Q® IQ 7000超純水製造装置は、ラボでの作業を簡素化します。
            1 / 2 ページ
            関連製品
            コンプリートシステムキット