Merck
TSKgel® G7000HHR HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
TSKgel® G7000HHR (5 µm) HPLC Columns
TSKgel® G7000HHR HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® HHR Column
Products
Categoria del prodotto
Produttore
Ente
USP Suitability
Tecnica di separazione
ID (mm)
Lunghezza (cm)
Dimensioni delle particelle (µm)