Merck
Colonna HPLC TSKgel® G5000PWXL phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
TSKgel® G5000PWXL (10 µm) HPLC Columns
Colonna HPLC TSKgel® G5000PWXL phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Sinonimo/i:
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW)
Products
Categoria del prodotto
Produttore
Ente
USP Suitability
Tecnica di separazione
Diam. int. (mm)
Lunghezza (cm)
Particle Size (µm)
Dimensione dei pori (Å)