Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Trypsin solution from porcine pancreas
Numero CAS:
9002-07-7
Products
Categoria del prodotto
enzymes (3)
Marchio
Sigma-Aldrich (3)
pH
Tessuto
Livello qualitativo
Metodo di sterilizzazione
Tecnica
Filtra i prodotti
Showing 1-3 of 3
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
T4549
Trypsin solution from porcine pancreas,
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in 0.9% sodium chloride
Espandi
Visualizza i prezzi
T4424
Trypsin solution from porcine pancreas,
1 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Espandi
Visualizza i prezzi
T4674
Trypsin solution from porcine pancreas,
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red