Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Poly(styrene-
co
-acrylonitrile)
Formula condensata:
[CH
2
CH(C
6
H
5
)]
x
[CH
2
CH(CN)]
y
Numero CAS:
9003-54-7
Products
Composizione chimica
Composizione del polimero
Tipo di polimero
Filtra i prodotti
Showing 1-2 of 2
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
182869
Poly(styrene-
co
-acrylonitrile),
average M
w
~185,000 by GPC, acrylonitrile 30 wt. %, powder
Espandi
Visualizza i prezzi
182850
Poly(styrene-
co
-acrylonitrile),
average M
w
~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets