Merck
Phosphazene base P2-Et ≥98.0% (NT)
Phosphazene base P2-Et
Phosphazene base P2-Et ≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
Formula condensata:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.40
Products
Categoria del prodotto
Punto d’ebollizione (°C)
Peso formula
Purezza
Gruppo funzionale