Merck
Colonnine di carbone attivo da gusci di noce di cocco ORBO™ 34 con trattamento speciale (20/40), 400/200 mg W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Colonnine di carbone attivo da gusci di noce di cocco ORBO 34 con trattamento speciale (20/40), 400/200 mg
Colonnine di carbone attivo da gusci di noce di cocco ORBO™ 34 con trattamento speciale (20/40), 400/200 mg W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
Cartucce di carbone attivo da gusci di noce di cocco
Products
Marchio
Ente
Composizione chimica
Diam. est. (mm)