Merck
N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) 96%
N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) 96%
Sinonimo/i:
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, Comins’ Reagent
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClF6N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.68
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Gruppo funzionale