Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent
Numero CAS:
9048-46-8
Products
Marchio
Sigma-Aldrich (3)
Livello qualitativo
Origine geografica
Taglio della confezione
Tecnica
Filtra i prodotti
Showing 1-3 of 3
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
810967
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent,
19-21 g/dL protein (Biuret), Cholesterol 400-500mg/dL, USA origin, Vesicular Stomatitis Virus: None detected, Bluetongue: None detected, Blood banking: suitable, media additive: suitable, Serology: suitable
Espandi
Visualizza i prezzi
810961
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent,
19-21 g/dL protein (Biuret), Cholesterol 400-500mg/dL, USA origin, Vesicular Stomatitis Virus: None detected, Bluetongue: None detected, Blood banking: suitable, media additive: suitable, Serology: suitable
Espandi
Visualizza i prezzi
810963
MOD–U–CYTE VIII Media and Antisera Diluent,
19-21 g/dL protein (Biuret), Cholesterol 400-500mg/dL, USA origin, Vesicular Stomatitis Virus: None detected, Bluetongue: None detected, Blood banking: suitable, media additive: suitable, Serology: suitable