Merck
Sistema per la purificazione dell’acqua Milli-Q® HX 7040 SD (LC) Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water
Sistema per la purificazione dell’acqua Milli-Q® HX 7150 SD
Sistema per la purificazione dell’acqua Milli-Q® HX 7040 SD (LC) Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water
Sinonimo/i:
Sistema di purificazione dell’acqua Milli-Q® HXSD