Methotrexate for peak identification
Sinonimo/i:
Methotrexate, (+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methylfolic acid, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutamic acid, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.44
Products
Peso formula
Alias del gene