Metotrexato
Sinonimo/i:
Acido L-4-amino-N10-metilpteroilglutamico, L-ametopterina, Acido 4-amino-10-metilfolico, Antifolano, MTX, Metilaminopterina
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.44 (anhydrous basis)
Products
Marchio
Caratteristica
Peso formula
Alias del gene
Spettro di attività
Ente
Settori di ricerca
Livello qualitativo
Applicazione
Classe di Markush
Gruppo di Markush
Meccanismo d’azione
Isomero ottico