Merck
L-Lysine-13C6,15N2 hydrochloride 99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
L-Lysine-13C6,15N2 hydrochloride
L-Lysine-13C6,15N2 hydrochloride 99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid-13C6,15N2 hydrochloride, 13C and 15N Labeled Lys, 13C and 15N Labeled lysine hydrochloride
Formula condensata:
H215N(13CH2)413CH(15NH2)13CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.59
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Livello qualitativo
Isotopo
Classe di Markush
Gruppo di Markush
Isomero ottico