Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
Products
Produttore
Formato
Applicazione
Tipo di materiale di riferimento
Filtra i prodotti
Showing 1-11 of 11
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
S30000S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 4965 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
N600
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 149.2 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
S6S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 2.935 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
S60S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 20.05 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
S2000S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 431.7 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
S8000S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 1533 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
S200S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 57.98 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
S3S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 1.605 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
S20S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 7.806 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
N2000
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 431.7 mPa.s (60 °C)
Espandi
Visualizza i prezzi
N100S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified,
viscosity 34.33 mPa.s (60 °C)