Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
Sinonimo/i:
FTO glass
Numero CE:
242-159-0
Products
Marchio
Sigma-Aldrich (12)
Composizione chimica
Diametro (mm)
Lunghezza (mm)
Livello qualitativo
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-12 of 12
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
735167
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735140
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735159
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 100 mm × 100 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735256
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 100 mm × 100 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735175
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 50 mm × 50 mm × 3 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735248
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 50 mm × 50 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735183
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
surface resistivity ~8 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735264
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 300 mm × 300 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735205
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 50 mm × 50 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735213
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 100 mm × 100 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735191
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 3.2 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
Espandi
Visualizza i prezzi
735221
Fluorine doped tin oxide coated glass slide,
L × W × D 300 mm × 300 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq