Merck
DURAN® graduated amber laboratory bottle capacity 5000 mL, GL 45 thread, without screw cap and pouring ring, borosilicate glass 3.3 bottle
DURAN® graduated amber laboratory bottle
DURAN® graduated amber laboratory bottle capacity 5000 mL, GL 45 thread, without screw cap and pouring ring, borosilicate glass 3.3 bottle
Products
Categoria del prodotto
Caratteristica
Produttore
Diametro (mm)
Tappo
Materiale della bottiglia
Colore
Materiale del flaconcino
Taglio della confezione
Sterilità
Showing 1-11 of 11