Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Corning
®
DeckWorks
™
pipet tip station
Products
Categoria del prodotto
pipette tips (4)
Produttore
Intervallo di volume (µL)
Colore
Taglio della confezione
Sterilità
Filtra i prodotti
Showing 1-4 of 4
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
CLS4144
Corning
®
DeckWorks
™
pipet tip station,
1 - 200μL pipet tip station, graduated, sterile, polypropylene, 192 tips/layer, 5 layers/pack, 5 packs/case
Espandi
Visualizza i prezzi
CLS4142
Corning
®
DeckWorks
™
pipet tip station,
1 - 200μL pipet tip station, graduated, non-sterile, polypropylene, 192 tips/layer, 5 layers/pack, 5 packs/case
Espandi
Visualizza i prezzi
CLS4143
Corning
®
DeckWorks
™
pipet tip station,
0.1 - 10μL pipet tip station, extended length, graduated, sterile, polypropylene, 192 tips/layer, 5 layers/pack, 5 packs/case
Espandi
Visualizza i prezzi
CLS4141
Corning
®
DeckWorks
™
pipet tip station,
0.1 - 10μL pipet tip station, extended length, graduated, non-sterile, polypropylene, 192 tips/layer, 5 layers/pack, 5 packs/case