Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Certified sec. standard reference buffer solution
Products
Marchio
Supelco (5)
Ente
Formato
Composizione chimica
Livello qualitativo
Applicazione
Tipo di materiale di riferimento
Filtra i prodotti
Showing 1-5 of 5
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
1.07202
Certified sec. standard reference buffer solution,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 6.86 (25 °C), Certipur
®
Espandi
Visualizza i prezzi
1.07203
Certified sec. standard reference buffer solution,
di-sodium tetraborate decahydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 9.18₀ (25°C) Certipur
®
Espandi
Visualizza i prezzi
1.07200
Certified sec. standard reference buffer solution,
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.00
5
(25°C) Certipur
®
Espandi
Visualizza i prezzi
1.07204
Certified sec. standard reference buffer solution,
potassium tetraoxalate dihydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 1.67₉ (25°C) Certipur
®
Espandi
Visualizza i prezzi
1.07205
Certified sec. standard reference buffer solution,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 7.41 (25 °C), Certipur