Merck
Carbon nanofibers pyrolitically stripped, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
Carbon nanofibers
Carbon nanofibers pyrolitically stripped, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
Sinonimo/i:
Conical carbon nanofibers
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Peso molecolare:
12.01
Products
Marchio
Sostenibilità
Caratteristica
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Tessuto
Dimensione dei pori (Å)