Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge
Numero CE:
231-545-4
Products
Marchio
Supelco (2)
Ente
Composizione chimica
Volume (mL)
Applicazione
Tecnica
Filtra i prodotti
Showing 1-2 of 2
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
54279-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
volume 3 mL, bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), pkg of 50 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
54278-U
BPE-DNPH solid phase extraction (SPE) Cartridge,
bed B 270 mg (DNPH-coated silica), bed A 130 mg (2-BPE coated silica), volume 3 mL, pkg of 10 ea