Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
3-Nitropropionic acid
Sinonimo/i:
3-Nitropropionic acid
Formula condensata:
O
2
N(CH
2
)
2
CO
2
H
Numero CAS:
504-88-1
Peso molecolare:
119.08
Numero CE:
208-003-0
Products
Categoria del prodotto
bioactive small molecules (2)
Marchio
Sigma-Aldrich (3)
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Settori di ricerca
Livello qualitativo
Classe di Markush
Gruppo di Markush
Filtra i prodotti
Showing 1-3 of 3
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
N5636
3-Nitropropionic acid,
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
Espandi
Visualizza i prezzi
164603
3-Nitropropionic acid,
A cell-permeable, irreversible inactivator (~3 mM) of succinate dehydrogenase that upon oxidation by Complex II forms a covalent adduct with Arg297 in the active site of the enzyme.
Espandi
Visualizza i prezzi
N22908
3-Nitropropionic acid,
97%