Nome del prodotto
Lacto-N-tetraose from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
Numero di prodotto
l6770
Marchio del prodotto
sigma
Numero CAS
14116-68-8
Peso molecolare
707.63
Test | Specifiche |
|---|---|
| APPEARANCE | WHITE POWDER |
| SOLUBILITY | CLEAR COLORLESS SOLUTION AT 50MG/ML IN WATER |
| WATER BY KARL FISCHER | NMT 15% |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONSISTENT WITH STRUCTURE |
| HPLC WITH PULSED AMPEROMETRIC DETECTION | MINIMUM 95% |
| DOCUMENT # L6770/04/02/99/1 |