Nome del prodotto
N-Adipoylglycine analytical standard
N° Catalogo
53603
Marchio del prodotto
sial
Numero CAS
66060-81-9
Peso molecolare
203.19
Test | Specifiche |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |