Nome del prodotto
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
N° Catalogo
666432
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
22913-24-2
Peso molecolare
192.23
Test | Specifiche |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO YELLOW POWDER, CRYSTALS OR |
CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
REVISED SEPTEMBER 19, 2006 RJM |