Nome del prodotto
Methyl 5-(4-aminophenyl)furan-2-carboxylate 97%
N° Catalogo
648469
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
52939-06-7
Peso molecolare
217.22
Test
Specifiche
Appearance (Color)White to Tan
Appearance (Form)Conforms to Requirement
 Powder or Crystals
Infrared spectrumConforms to Structure
Carbon64.0 - 68.7 %
Nitrogen6.2 - 6.7 %
Purity (GC)≥96.5 %