Nome del prodotto
1-(2-Fluorophenyl)piperazine 97%
N° Catalogo
444804
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
1011-15-0
Peso molecolare
180.22
Test | Specifiche |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid or Solid |
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |