Nome del prodotto
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethylacetophenone ≥97%
N° Catalogo
420476
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
313-56-4
Peso molecolare
216.20
Test | Specifiche |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.0 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |